Documentos clave
GF94766619
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
foil, thickness 1.0 mm, Al97.4%/Si 1%/Mg 0.9%/Mn 0.7%, size 300 × 300 mm, temper t6
Sinónimos:
AL220300
Seleccione un Tamaño
1 EA
444,00 €
444,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
444,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
444,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 947-666-19
tamaño
300 × 300 mm
grosor
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)