Documentos clave
GF10649178
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
foil, Al 97.4%/Si 1%/Mg 0.9%/Mn 0.7%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm, temper t6
Sinónimos:
AL220300
Seleccione un Tamaño
1 EA
270,00 €
5 EA
1030,00 €
270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
270,00 €
5 EA
1030,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 106-491-78
tamaño
150 × 150 mm
grosor
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)