Documentos clave
GF93514811
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.06 mm, size 600 × 600 mm, polymer thickness 0.025mm
Sinónimos:
ES301520
Seleccione un Tamaño
1 EA
344,00 €
5 EA
1390,00 €
344,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
344,00 €
5 EA
1390,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
344,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 935-148-11
tamaño
600 × 600 mm
grosor
0.06 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)