Documentos clave
GF79345389
Stainless steel - AISI 420
sheet, thickness 0.5 mm, Fe86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, size 200 × 200 mm
Sinónimos:
FK113050
Seleccione un Tamaño
1 EA
207,00 €
207,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
207,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
207,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 793-453-89
tamaño
200 × 200 mm
grosor
0.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)