Documentos clave
GF90451087
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, 4.76 mm diameter, Al98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, length 500 mm, temper soft
Sinónimos:
AL077950
Seleccione un Tamaño
1 EA
264,00 €
5 EA
1070,00 €
264,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
264,00 €
5 EA
1070,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
264,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 904-510-87
Longitud
500 mm
diámetro
4.76 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)