Documentos clave
GF54356014
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g
Sinónimos:
AL136011
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder (alloy pre-cursor)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 543-560-14
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)