Documentos clave
GF90154852
Lanthanum oxide
powder, 200 max. part. size (micron), weight 50 g
Sinónimos:
LA546010
Seleccione un Tamaño
1 EA
443,00 €
443,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
443,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
443,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 901-548-52
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
200 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)