Documentos clave
GF89271344
Polyethylene Naphthalate
(PEN), rod, diam. 18 mm, L 500 mm, black
Sinónimos:
ES367940
Seleccione un Tamaño
1 EA
429,00 €
429,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
429,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
429,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 892-713-44
Longitud
500 mm
Diámetro
18 mm
color
black
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)