Documentos clave
GF25034868
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.013 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
Sinónimos:
ES301130
Seleccione un Tamaño
1 EA
96,90 €
5 EA
391,00 €
10 EA
714,00 €
96,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
96,90 €
5 EA
391,00 €
10 EA
714,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
96,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 250-348-68
tamaño
150 × 150 mm
grosor
0.013 mm
color
clear clear
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)