Documentos clave
GF83376704
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 50 mm, L 1000 mm, clear amber
Sinónimos:
SU307950
Seleccione un Tamaño
1 EA
2510,00 €
2510,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2510,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
2510,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 833-767-04
Longitud
1000 mm
Diámetro
50 mm
color
clear amber
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)