Merck
GF80594196
Molybdenum
powder, mean particle size (fsss) <5 micron, weight 500 g, purity 99.9+%
Sinónimos:
MO006021
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mo
Número de CAS:
Peso molecular:
95.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141727
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
El producto GF80594196 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
≥99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 805-941-96
resistividad
5.0 μΩ-cm, 20°C
peso
500 g
tamaño medio de partícula
<5 μm (FSSR)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
densidad
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clave InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)