Merck
GF78955532
Selenium
lump, 3 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.999%
Sinónimos:
SE006110
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Se
Número de CAS:
Peso molecular:
78.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141910
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
El producto GF78955532 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
descripción
gray
Ensayo
99.999%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 789-555-32
resistividad
1.2 μΩ-cm, 0°C
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
3 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
densidad
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Clave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)