GF45431647
Selenium
lump, 3 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
Sinónimos:
SE006110
About This Item
Productos recomendados
descripción
gray
Análisis
99.999%
formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 454-316-47
resistividad
1.2 μΩ-cm, 0°C
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
3 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
densidad
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Clave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable