Documentos clave
GF74580712
Tungsten carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.5%
Sinónimos:
W 526011
Seleccione un Tamaño
1 EA
643,00 €
643,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
643,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
643,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.5%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 745-807-12
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)