Documentos clave
GF70359879
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 12.7 mm, L 200 mm, brown
Sinónimos:
AM317980
Seleccione un Tamaño
1 EA
412,00 €
5 EA
1670,00 €
412,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
412,00 €
5 EA
1670,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
412,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 703-598-79
Longitud
200 mm
Diámetro
12.7 mm
color
brown
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)