Documentos
GF69312427
Tellurium
powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
Sinónimos:
TE006010
About This Item
Código UNSPSC:
12141913
NACRES:
NA.23
Análisis
99.5%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 693-124-27
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
75 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable