Documentos clave
07-189
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-notch 4
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-INT3
Seleccione un Tamaño
200 μG
406,00 €
406,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μG
406,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
406,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NOTCH4(4855)
Especificidad
dominio intracelular truncado de Int3/muesca 4, posiblemente Notch 4 de longitud completa; no experimenta reacción cruzada con la Notch 1, 2 o 3
Inmunógeno
Proteína de fusión con etiqueta His que contiene el carboxilo terminal de la Notch 4 murina.
Aplicación
El anticuerpo anti-Notch 4 es un anticuerpo policlonal de conejo de gran calidad para la detección de Notch 4 y se ha validado en WB.
Calidad
Evaluada sistemáticamente mediante inmunotransferencia en lisados de 293 células transfectadas con el dominio intracelular de Notch 4 murina.
Descripción de destino
68kDa
Forma física
Presentación: Purificada
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
S Zhang et al.
Oncogene, 35(19), 2485-2495 (2015-08-19)
Notch controls pancreatic differentiation during development and is reactivated in pancreatic cancer. In recent years, the importance of Notch signaling in pancreatic tumorigenesis has become increasingly evident; however, it remains unclear how Notch activities are regulated in this context. Here
Notch4 normalization reduces blood vessel size in arteriovenous malformations.
Murphy, PA; Kim, TN; Lu, G; Bollen, AW; Schaffer, CB; Wang, RA
Science Translational Medicine null
Luigi Cobellis et al.
Journal of anatomy, 213(4), 464-472 (2008-08-12)
The objective of this study was to investigate the pattern of expression and the localization of Notch-1, Notch-4 and Jagged-1 in physiological and pathological human endometrium and to evaluate the expression levels of two major regulators of the G1 checkpoint
Genome-wide reprogramming of the chromatin landscape underlies endocrine therapy resistance in breast cancer.
Magnani, L; Stoeck, A; Zhang, X; Lanczky, A; Mirabella, AC; Wang, TL; Gyorffy, B; Lupien, M
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Ahmed Raafat et al.
Journal of cellular physiology, 226(7), 1940-1952 (2011-04-21)
Notch genes play a critical role in mammary gland growth, development and tumorigenesis. In the present study, we have quantitatively determined the levels and mRNA expression patterns of the Notch receptor genes, their ligands and target genes in the postnatal