Merck
GF66925895
Iron
wire, 1.0 mm diameter, length 100 m, purity 99.5%
Sinónimos:
FE005172
Seleccione un Tamaño
1 EA
401,00 €
401,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
401,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
401,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.5%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 669-258-95
resistividad
9.71 μΩ-cm
Longitud
100 m
diámetro
1.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)