Documentos clave
NISTC1248
Nickel-copper alloy
NIST® SRM® C1248, 66Ni - 30Cu
Seleccione un Tamaño
1 DISC
927,00 €
927,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 DISC
927,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
927,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of disk
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
One unit of SRM C1248 contains a disk with a diameter 32 mm (11/4 in) and a thickness of 19 mm (3/4 in).
SRM C1248_cert
SRM C1248_SDS
Aplicación
Nickel-copper alloy SRM is intended for use in optical emission and X-ray fluorescence spectrometric analysis methods.
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Molybdenum (Mo), Iron (Fe), Aluminium (Al), Zinc (Zn), Lead (Pb), Tin (Sn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Vanadium (V), Cobalt (Co), Magnesium (Mg), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)