Documentos clave
GF63249914
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 50mm disks, 0.006mm thickness
Sinónimos:
SN010200
Seleccione un Tamaño
10 EA
964,00 €
964,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
964,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
964,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 632-499-14
diám. × grosor
50 mm × 0.006 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)