Documentos clave
GF62731098
Copper/Beryllium
insulated wire, Cu98%/Be 2%, conductor diameter 0.075 mm, length 10 m, insulation thickness 0.008 mm
Sinónimos:
CU075830
Seleccione un Tamaño
1 EA
208,00 €
208,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
208,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
208,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 627-310-98
Longitud
10 m
Diámetro
0.075 mm
aislamiento grosor
0.008 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)