Documentos clave
GF61647127
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
100m wire, 0.5mm diameter
Sinónimos:
FE285150
Seleccione un Tamaño
1 EA
363,00 €
363,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
363,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
363,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 616-471-27
L × diám.
100 m × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)