The dimensions are 50×150 mm (W x L).
419141
Zirconium
foil, thickness 0.1 mm, 99.98% trace metals basis
Sinónimos:
Zirconium element
Seleccione un Tamaño
194,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
194,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.98% trace metals basis
Formulario
foil
resistividad
40 μΩ-cm, 20°C
grosor
0.1 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cantidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.
-
What are the dimensions of the foil besides the thickness?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?