Merck
GF61633188
Cadmium
lump, 5 mm max. lump size, purity 99.99+%, weight 50 g
Sinónimos:
CD006110
Seleccione un Tamaño
1 EA
382,00 €
382,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
382,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cd
Número de CAS:
Peso molecular:
112.41
Beilstein:
8137359
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141707
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
382,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.99%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 616-331-88
resistividad
7.27 μΩ-cm, 22°C
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
5 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
densidad
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clave InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)