Saltar a
vapor pressure
1.3 hPa ( 394 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
form
solid
impurities
≤0.0005% Hg (Mercury), ≤0.001% Cu (Copper), ≤0.001% Fe (Iron), ≤0.001% Zn (Zinc), ≤0.005% Pb (Lead)
mp
321 °C
solubility
insoluble 8.2 mg/L
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Cd+2]
InChI
1S/Cd/q+2
InChI key
WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form granular | form granular |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 321 °C | mp 321 °C | mp 320.9 °C (lit.) | mp 320.9 °C (lit.) |
| density 8.6 g/cm3 at 22 °C | density 8.6 g/cm3 at 22 °C | density 8.65 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.65 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor pressure 1.3 hPa ( 394 °C) | vapor pressure 1.3 hPa ( 394 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
Analysis Note
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Hg (Mercury): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7440-43-9
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1020040250 | 04022536027487 |