Documentos clave
GF58762570
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 25.4 mm, L 1200 mm
Sinónimos:
SU307925
Seleccione un Tamaño
1 EA
1550,00 €
1550,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1550,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1550,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 587-625-70
Longitud
1200 mm
Diámetro
25.4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)