Documentos clave
GF57079783
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, conductor diameter 0.125 mm, length 10 m, insulation thickness 0.01 mm
Sinónimos:
CU065821
Seleccione un Tamaño
1 EA
248,00 €
248,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
248,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
248,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 570-797-83
Longitud
10 m
Diámetro
0.125 mm
aislamiento grosor
0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)