Documentos clave
GF65991167
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 10m length, 0.030mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
CU065805
Seleccione un Tamaño
1 EA
335,00 €
335,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
335,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
335,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyimide insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 659-911-67
Longitud
10 m
conductor diám.
0.030 mm
aislamiento grosor
0.004 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)