Documentos clave
GF55589260
Palladium/Nickel
mesh, Pd 95%/Ni 5%, nominal aperture 0.20 mm, size 20 × 20 mm, wire diameter 0.076 mm
Sinónimos:
PJ088710
Seleccione un Tamaño
5 EA
328,00 €
328,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
328,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
328,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
mesh
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 555-892-60
apertura nominal
0.20 mm
tamaño
20 × 20 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)