Documentos
GF45621671
Palladium/Silver
wire, Pd 75%/Ag 25%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Sinónimos:
PD035160
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 456-216-71
Longitud
0.2 m
diámetro
1.0 mm