Documentos clave
GF50504554
Palladium/Silver
wire, Pd 75%/Ag 25%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Sinónimos:
PD035160
Seleccione un Tamaño
1 EA
633,00 €
633,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
633,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
633,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 505-045-54
Longitud
0.1 m
diámetro
1.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)