Documentos clave
GF45916803
Polyimide
(PI), film, thickness 0.23 mm, size 280 × 300 mm, grade cirlex cl
Sinónimos:
IM301455
Seleccione un Tamaño
1 EA
765,00 €
5 EA
2910,00 €
765,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
765,00 €
5 EA
2910,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
765,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 459-168-03
tamaño
280 × 300 mm
grosor
0.23 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)