Documentos clave
GF45598078
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.0045 mm, L 1 m, condition biaxially oriented
Sinónimos:
FV301050
Seleccione un Tamaño
1 EA
594,00 €
594,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
594,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
594,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 455-980-78
Longitud
1 m
grosor
0.0045 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)