Documentos clave
GF45179961
Molybdenum/tungsten
rod, Mo 67%/W 33%, 25 mm diameter, length 50 mm
Sinónimos:
MO157925
Seleccione un Tamaño
1 EA
1190,00 €
5 EA
4810,00 €
1190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1190,00 €
5 EA
4810,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 451-799-61
Longitud
50 mm
diámetro
25 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)