Documentos clave
GF44935612
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 1.2mm, L 50 m, wall thickness 0.3 mm
Sinónimos:
FP307012
Seleccione un Tamaño
1 EA
543,00 €
543,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
543,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
543,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 449-356-12
Longitud
50 m
pared grosor
0.3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)