Documentos clave
AP2501000
Millipore
Membrana de filtración de fibra de vidrio de resina ligante, Tamaño de poro 2,0 μm
Millipore, filter diam. 10 mm, hydrophilic, thickness 1.2 mm
Sinónimos:
Glass Fiber Filter with binder
Seleccione un Tamaño
100 FILTERS
48,70 €
48,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 FILTERS
48,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
48,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
descripción
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 10 mm diameter
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
100 °C max. temp.
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diámetro
10 mm
diám. del filtro
10 mm
grosor
1.2 mm
tamaño de poro
2.0 μm pore size
90 % porosity
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
  • Prefiltration for 0.9 to 8.0 ?m filters
  • Qualitative analysis
  • Clarification of aqueous solutions