Documentos clave
GF43135871
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.038 mm, L 1 m, clear clear
Sinónimos:
ES301238
Seleccione un Tamaño
1 EA
264,00 €
264,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
264,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
264,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 431-358-71
Longitud
1 m
grosor
0.038 mm
color
clear clear
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)