Documentos clave
GF47468650
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 4.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.55 mm
Sinónimos:
FF217401
Seleccione un Tamaño
1 EA
132,00 €
5 EA
537,00 €
10 EA
980,00 €
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
132,00 €
5 EA
537,00 €
10 EA
980,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 474-686-50
Longitud
100 mm
D.E.
4.0 mm
pared grosor
0.55 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)