Documentos clave
GF41495621
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.7 mm
Sinónimos:
AL607060
Seleccione un Tamaño
1 EA
270,00 €
5 EA
1100,00 €
270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
270,00 €
5 EA
1100,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 414-956-21
Longitud
200 mm
D.E.
3.0 mm
pared grosor
0.7 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)