Documentos clave
GF40766069
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 300 x 300mm, 0.30mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU100400
Seleccione un Tamaño
1 EA
436,00 €
436,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
436,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
436,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 407-660-69
tamaño × grosor
300 mm × 300 mm × 0.30 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)