Key Documents
GF36408483
Polyethylene - High Density
(HDPE), film, thickness 0.01 mm, L 20 m
Sinónimos:
ET321010
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 364-084-83
Longitud
20 m
grosor
0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable