Documentos clave
GF65138182
Polyethylene - High Density
(HDPE), film, thickness 0.01 mm, size 100 × 100 mm
Sinónimos:
ET321010
Seleccione un Tamaño
1 EA
137,00 €
5 EA
556,00 €
10 EA
1020,00 €
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
137,00 €
5 EA
556,00 €
10 EA
1020,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 651-381-82
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)