Merck
GF33034610
Lithium
rod, 12.7 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Sinónimos:
LI007915
About This Item
Fórmula lineal:
Li
Número de CAS:
Peso molecular:
6.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 330-346-10
resistividad
9.446 μΩ-cm, 20°C
Longitud
200 mm
diámetro
12.7 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
densidad
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
Clave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2