Merck
GF11597913
Lithium
foil, thickness 0.6 mm, size 25 × 300 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
LI000260
Seleccione un Tamaño
1 EA
805,00 €
805,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
805,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
Li
Número de CAS:
Peso molecular:
6.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141803
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
805,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 115-979-13
resistividad
9.446 μΩ-cm, 20°C
tamaño
25 × 300 mm
grosor
0.6 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
densidad
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
Clave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)