Documentos clave
GF30666809
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 4mm disks, 0.01mm thickness
Sinónimos:
FE220170
Seleccione un Tamaño
10 EA
887,00 €
887,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
887,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
887,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 306-668-09
diám. × grosor
4 mm × 0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)