Merck
GF29321030
Silicon
sphere, 0.48 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinónimos:
SI006805
Seleccione un Tamaño
1 EA
326,00 €
326,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
326,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
Si
Número de CAS:
Peso molecular:
28.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141911
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
326,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
spheres
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 293-210-30
diámetro
0.48 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
densidad
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)