Documentos clave
GF29316292
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, L 1 m, grade kapton hn
Sinónimos:
IM301400
Seleccione un Tamaño
1 EA
743,00 €
743,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
743,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
743,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 293-162-92
Longitud
1 m
grosor
0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Could you please provide me with a coil width of polyimide films (GF29316292-1EA and GF49822959-1EA)?
    1 respuesta
    1. The coil width for this product is 610mm.
      ¿Le ha resultado útil?