Documentos clave
GF25926699
Incoloy® alloy 800 - heat resisting alloy, Ni32.5Cr21Fe
100mm tube, 9.5mm outside diameter, 0.7mm wall thickness, 8.1mm inside diameter, annealed
Sinónimos:
NI127400
Seleccione un Tamaño
1 EA
317,00 €
5 EA
1280,00 €
317,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
317,00 €
5 EA
1280,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
317,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 259-266-99
L × grosor de la pared
100 mm × 0.7 mm
D.E. × D.I.
9.5 mm × 8.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Incoloy is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)