Documentos clave
Z303089
Quickfit® air condenser
L 200 mm, joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
C2/11
Seleccione un Tamaño
1 EA
26,70 €
26,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
26,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
26,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/23
fabricante / nombre comercial
Quickfit C 2/11
disponibilidad
not available in ROW
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
Longitud
200 mm
superficie
100 cm2
Descripción general
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)