Documentos clave
GF24050584
Polyhydroxybutyrate/Polyhydroxyvalerate 12% - Biopolymer
(PHB88/PHV12), granule, 3 mm nominal granule size, weight 19 g
Sinónimos:
BV326300
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 240-505-84
peso
19 g
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)